Learn More
Ácido 2-yodoxibenzoico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211717
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
61717-82-6, 64297-64-9, 121-91-5, 65-85-0
C7H5IO4
280.01
MFCD00024166
61717-82-6, 64297-64-9, 121-91-5, 65-85-0
C7H5IO4
280.01
MFCD00024166
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodoxybenzoic acid
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 5091
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.01
Porcentaje de pureza 39 to 50% as 2-Iodoxybenzoic acid
Forma física Polvo, gránulos o aglomerados
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.