Learn More
2-Yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026612
26.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
615-37-2
C7H7I
218.037
MFCD00001042
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
5128
CHEBI:39813
1-yodo-2-metilbenceno
CC1=CC=CC=C1I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
615-37-2
C7H7I
218.037
MFCD00001042
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
5128
CHEBI:39813
1-yodo-2-metilbenceno
CC1=CC=CC=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodotoluene
Densidad 1.713
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.609
Cantidad 25 g
Beilstein 1634294
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.04
Porcentaje de pureza 98%