Learn More
2-Yodopirina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054679
63.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5029-67-4
C5H4IN
205.00
MFCD00464928
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
221126
2-iodopyridine
IC1=CC=CC=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5029-67-4
C5H4IN
205.00
MFCD00464928
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
221126
2-iodopyridine
IC1=CC=CC=N1
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-yodopirina es un reactivo utilizado en la preparación de 15inhibidores humanos de la hidroxiprostaglandina deshidrogenasa dependientes de la NAD+.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyridine
Punto de fusión 52°C (decomposition)
Color Amarillo
Densidad 1.928 g/mL
Índice de refracción 1.632
Cantidad 5 g
Beilstein 105790
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido