Learn More
2-Iodobenzyl alcohol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 179700500
Detalles adicionales : CAS : 5159-41-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10443975
  • 160.40€ / 50 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
5159-41-1
234.036
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
107629
C1=CC=C(C(=C1)CO)I
C7H7IO
MFCD00004610
2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, 2-iodobenzyl alcohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
(2-iodophenyl)methanol
Especificación
2-Iodobenzyl alcohol
Glass bottle
88.0°C to 93.0°C
5159-41-1
100.0
C7H7IO
MFCD00004610
2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, 2-iodobenzyl alcohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
C1=CC=C(C(=C1)CO)I
234.036
234.04
99%
Authentic
Pink or White to Yellow
50g
98.5
99%
IC6H4CH2OH
06, II, 424
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
(2-iodophenyl)methanol
107629
Needle-Like Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación