Learn More
Alcohol 2-yodobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758232
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
5159-41-1
C7H7IO
234.04
MFCD00004610
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
107629
(2-yodofenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)I
5159-41-1
C7H7IO
234.04
MFCD00004610
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
107629
(2-yodofenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88.0°C to 93.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, II, 424
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo similar a las agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.