Learn More
Ácido 2-yodobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080843
16.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-67-5
C7H5IO2
248.019
MFCD00002419
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
6941
CHEBI:287979
ácido 2-yodobenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-67-5
C7H5IO2
248.019
MFCD00002419
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
6941
CHEBI:287979
ácido 2-yodobenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo para la detección de grupos sulfhidrilo en proteínas del ácido 2-yodobenzoico actúa como precursor en la preparación del ácido 2-yodobenzoico (IBX) y el Dess-Martin periodinane, que encuentra aplicación como agente oxidante en la química sintética. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 164°C
Densidad 2.25
Cantidad 25 g
Beilstein 1861406
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5030
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza ≥98%