Learn More
2-Iodoanisole, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 249680500
Detalles adicionales : CAS : 529-28-2 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637592
  • 71.40€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
529-28-2
234.036
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
68257
1-iodo-2-methoxybenzene
C7H7IO
MFCD00001039
2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
CHEBI:16355
COC1=CC=CC=C1I
Especificación
2-Iodoanisole
Authentic
1.6220 to 1.6240 (20°C, 589nm)
50g
529-28-2
100.0
C7H7IO
MFCD00001039
2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
COC1=CC=CC=C1I
234.036
CHEBI:16355
Liquid
1.79g/mL
Glass bottle
Yellow
97%
96.0
97%
IC6H4OCH3
15, 5071
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-2-methoxybenzene
68257
234.04
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Iodoanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación