Learn More
2-Yodoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149192
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
529-28-2
C7H7IO
234.04
MFCD00001039
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
68257
CHEBI:16355
1-yodo-2-metoxibenceno
COC1=CC=CC=C1I
529-28-2
C7H7IO
234.04
MFCD00001039
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
68257
CHEBI:16355
1-yodo-2-metoxibenceno
COC1=CC=CC=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodoanisole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7900g/mL
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OCH3
Índice de refracción 1.6210 to 1.623
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 5071
Gravedad específica 1.79
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2