Learn More
2-Yodo-4-nitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Iodo-4-nitrotoluene is used as a pharmaceutical intermediate, chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodo-4-nitrotolueno se utiliza como intermediario farmacéutico y de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
El 2-yodo-4-nitrotolueno se utiliza como intermediario farmacéutico y de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-4-nitrotoluene |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |