Learn More
2-Yodo-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047982
36.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22282-58-2
C6H6IN
219.03
MFCD04039350
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
339045
2-yodo-3-metilpiridina
CC1=CC=CN=C1I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22282-58-2
C6H6IN
219.03
MFCD04039350
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
339045
2-yodo-3-metilpiridina
CC1=CC=CN=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-3-methylpyridine
Punto de ebullición 80°C (0.3 mmHg)
Índice de refracción 1.625
Cantidad 1 g
Beilstein 5328169
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza 97%