missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hidroxi-2-iodopiridina, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4228743
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
40263-57-8
C5H4INO
220.99
HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
97179
2-iodopiridin-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)I)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
40263-57-8
C5H4INO
220.99
HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
97179
2-iodopiridin-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)I)O
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-iodopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.4°C to 193.2°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 26.08 to 28.25% C, 6.09 to 6.59% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodo-3-hydroxypyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'