Learn More
Alfa Aesar™ 2-Indanol, 99%
30.60€ - 103.00€
CAS 4254-29-9
Fórmula molecular C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00003800
InChI Key KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
PubChem CID 77936
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMILES C1C(CC2=CC=CC=C21)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11391397 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
L01766.14
25g 30.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
11301407 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
L01766.22
100g 103.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4254-29-9
134.178
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
77936
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
C9H10O
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Especificaciones
2-Indanol
120°C to 123°C (12mmHg)
25g
4254-29-9
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
134.178
134.18
109°C (228°F)
67°C to 72°C
7
C9H10O
1862567
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
77936
99%