Learn More
Alfa Aesar™ 2-Indanol, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ L01766.22
Detalles adicionales : CAS : 4254-29-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301407
  • 103.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4254-29-9
134.178
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
77936
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
C9H10O
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Especificaciones
2-Indanol
120°C to 123°C (12mmHg)
100g
4254-29-9
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
134.178
134.18
109°C (228°F)
67°C to 72°C
7
C9H10O
1862567
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
77936
99%
Videos
SDS Documentos