Learn More
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Beskrivning
Selective antagonist at GABAB receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 265.71 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.708 |
| Chemical Name or Material | 2-Hydroxysaclofen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?