Learn More
2-Hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736702
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-piridin-2-ona
O=C1NC=CC=C1
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-piridin-2-ona
O=C1NC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 109.0°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 280.0°C to 281.0°C
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 43
Fieser 03,157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform and alcohol, practically insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.