Learn More
Ácido 2hidroxipiridina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Used in the synthesis of selective inhibitors of neuropeptide Y Y5 inhibiting food intake. Also used in the optimization of p-subsite residues of HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de inhibidores selectivos del neuropéptido Y Y5 que inhiben la ingesta de alimentos. También se emplea en la optimización de los residuos de p-subsitio de los inhibidores de la proteasa del VIH.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza en la síntesis de inhibidores selectivos del neuropéptido Y Y5 que inhiben la ingesta de alimentos. También se emplea en la optimización de los residuos de p-subsitio de los inhibidores de la proteasa del VIH.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 115859 |
Nombre IUPAC | 2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |