Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxymethyl-12-crown-4, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 044509.03
Detalles adicionales : CAS : 75507-26-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495230
  • 92.40€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
75507-26-5
206.238
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
2733085
C1COCCOC(COCCO1)CO
C9H18O5
MFCD00067524
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane-2-methanol
1,4,7,10-tetraoxacyclododec-2-ylmethanol
Especificaciones
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
>110°C (230°F)
1g
1.4800
C9H18O5
4661968
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
1,4,7,10-tetraoxacyclododec-2-ylmethanol
2733085
Liquid
1.20g/mL
115°C (0.04mmHg)
75507-26-5
97%
MFCD00067524
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane-2-methanol
C1COCCOC(COCCO1)CO
206.238
206.24