Learn More
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10438320
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
594-61-6
C4H8O3
104.11
MFCD00004459
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
11671
CHEBI:50129
ácido 2-hidroxi-2-metilpropanoico
CC(C)(O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
594-61-6
C4H8O3
104.11
MFCD00004459
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
11671
CHEBI:50129
ácido 2-hidroxi-2-metilpropanoico
CC(C)(O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyisobutyric acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 84°C (1.5 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 313
Información de solubilidad Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%