Learn More
Alfa Aesar™ (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Marca:  Alfa Aesar™ 043793.30
Detalles adicionales : CAS : 109-84-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300438
  • 277.00€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
109-84-2
76.099
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
8017
2-hydrazinylethanol
C2H8N2O
MFCD00007623
2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
CHEBI:50098
C(CO)NN
Especificaciones
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
73°C (163°F)
218°C to 220°C
250g
C2H8N2O
UN2810
Soluble in water,alcohols and glycols.
C(CO)NN
76.099
CHEBI:50098
Liquid
1.121 g/mL
1.493
-70°C
109-84-2
MFCD00007623
2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazinylethanol
8017
76.1
Videos
SDS Documentos