Learn More
Acrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736586
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
818-61-1, 150-76-5
C5H8O3
116.12
MFCD00002865
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
13165
2-hydroxyethyl prop-2-enoate
C=CC(=O)OCCO
818-61-1, 150-76-5
C5H8O3
116.12
MFCD00002865
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
13165
2-hydroxyethyl prop-2-enoate
C=CC(=O)OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 4mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Color Yellow to Brown
Densidad 1.1060g/mL
Punto de ebullición 210°C to 215°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.106
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Estabilizante 200 to 450ppm MEHQ
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Oily Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.