Learn More
2-Hidroxicarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030212
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
86-79-3
C12H9NO
183.21
MFCD00004962
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
93551
9H-carbazol-2-ol
OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
86-79-3
C12H9NO
183.21
MFCD00004962
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
93551
9H-carbazol-2-ol
OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha descubierto que el carbazol puede distinguir entre heparina, derivados de la heparina y otros poliurónidos del tejido conectivo. Una nueva modificación del análisis del carbazol es útil para la determinación del ácido d-manurónico en los heteropolisacáridos. El 2-hidroxicarbazol se utilizó en la síntesis del carbazol fundido isocromeno, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetil-3,4,4a,5,8,13b-hexahidroisocromeno[3,4-b]carbazol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycarbazole
Punto de fusión 262°C to 273°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%