Learn More
2-Hidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Hydroxybenzonitrile is used as starting reagent during the synthesis of mono-alkoxyphenyloxazoline, furanoside.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxibenzonitrilo se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de monoalcoxifeniloxazolina, furanosida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El 2-hidroxibenzonitrilo se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de monoalcoxifeniloxazolina, furanosida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxybenzonitrile |
Punto de fusión | 92°C to 95°C |
Punto de ebullición | 149°C (14 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1210029 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |