Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-9-fluorenone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55133.03
Detalles adicionales : CAS : 6949-73-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441288
  • 130.00€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 3
6949-73-1
196.205
GXUBPHMYNSICJC-UHFFFAOYSA-N
81386
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)O
C13H8O2
MFCD00001155
2-hydroxy-9-fluorenone, 2-hydroxy-9h-fluoren-9-one, 2-hydroxy-fluoren-9-one, acmc-209o8z, 9h-fluoren-9-one,2-hydroxy, 2-hydroxy-9h-fluoren-9-one #, 9h-fluoren-9-one, 2-hydroxy
2-hidroxifluoren-9-ona
Especificaciones
2-Hydroxy-9-fluorenone
204°C to 206°C
6949-73-1
MFCD00001155
GXUBPHMYNSICJC-UHFFFAOYSA-N
2-hidroxifluoren-9-ona
81386
Polvo
De amarillo a naranja
1g
C13H8O2
2-hydroxy-9-fluorenone, 2-hydroxy-9h-fluoren-9-one, 2-hydroxy-fluoren-9-one, acmc-209o8z, 9h-fluoren-9-one,2-hydroxy, 2-hydroxy-9h-fluoren-9-one #, 9h-fluoren-9-one, 2-hydroxy
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)O
196.205
196.21
97%
Videos
SDS Documentos