Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64060.06
Detalles adicionales : CAS : 191595-63-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451089
  • 1056.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
191595-63-8
207.108
JPOIZUVDMRHIIT-UHFFFAOYSA-N
2775116
C1=C(C(=O)NC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
C7H4F3NO3
MFCD01862657
2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-oxo-6-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-trifluoromethyl-1h-pyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinicacid, 6-trifluoromethyl-2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-6-trifluoromethyl, pubchem13678
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1H-pyridine-3-carboxylic acid
Especificación
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
191595-63-8
MFCD01862657
JPOIZUVDMRHIIT-UHFFFAOYSA-N
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1H-pyridine-3-carboxylic acid
2775116
Solid
5g
C7H4F3NO3
2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-oxo-6-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-trifluoromethyl-1h-pyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinicacid, 6-trifluoromethyl-2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-6-trifluoromethyl, pubchem13678
C1=C(C(=O)NC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
207.108
207.11
95%