Learn More
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde |
Punto de fusión | 68°C to 74°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1101524 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Sinónimo | 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |