Learn More
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020989
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1450-72-2
C9H10O2
150.177
MFCD00002380
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
15068
1-(2-Hidroxi-5-metilfenil)etanona
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
1450-72-2
C9H10O2
150.177
MFCD00002380
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
15068
1-(2-Hidroxi-5-metilfenil)etanona
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone is used to produce 2-ethyl-4-methyl-phenol. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-hidroxi-5′-metilacetofenona se utiliza para producir 2-etil-4-metil-fenol. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Punto de fusión 45°C to 48°C
Densidad 1.079
Punto de ebullición 112°C to 114°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1364840
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%