Learn More
2-Hidroxi-1-naftaldehido, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-146503
31.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
708-06-5
MFCD00004005
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
12819
ácido 2-hidroxinaftaleno-1-carbaldehído
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
708-06-5
MFCD00004005
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
12819
ácido 2-hidroxinaftaleno-1-carbaldehído
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Nombre de nota tech.
Punto de fusión >77.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 192.0°C (27.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C11H8O2
Fórmula lineal HOC10H6CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08,143
Información de solubilidad Solubility in water: 40mg/l
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza ≥93% (on dry substance)
Grado Técnico
Forma física Polvo húmedo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.