Learn More
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081756
19.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-72-7
C10H6O3
174.155
MFCD00001678
WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
6755
4-hidroxinaftaleno-1,2-diona
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-72-7
C10H6O3
174.155
MFCD00001678
WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
6755
4-hidroxinaftaleno-1,2-diona
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used for preparing decorative hair and skin dyes. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone also demonstrates antimicrobial and antioxidant effects. It also suppress the formation of hydrogen peroxide and superoxide radical anion by aldehyde oxidase-catalyzed reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona se utiliza para preparar tintes decorativos para el cabello y la piel. La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona también demuestra efectos antimicrobianos y antioxidantes. También suprime la formación de peróxido de hidrógeno y anión radical superóxido por reacciones catalizadas con aldehído oxidasa.
Solubilidad
Soluble en agua. 2 g/l a 20 °C.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión ∼193°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1565260
Índice Merck 14,5393
Información de solubilidad Soluble in water. 2g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza ≥98%