Learn More
(+/-)-2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044351
42.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-93-7
C6H14O
102.177
MFCD00004585
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
12297
hexan-2-ol
CCCCC(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-93-7
C6H14O
102.177
MFCD00004585
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
12297
hexan-2-ol
CCCCC(C)O
(±)-2-Hexanol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff field. It is used as perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-2-hexanol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza como aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l a 25 °C),
Notas
Incompatible con cloruros ácidos y agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Hexanol
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.414
Cantidad 25 g
Número UN UN2282
Beilstein 1718996
Información de solubilidad Soluble in water (13g/L at 25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%