Learn More
2-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
250 ML
5 LT
Código de producto. 10051750
Marca: Thermo Scientific Acros 154001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-43-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009513
Clave InChI CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
Nombre IUPAC Hepteno-2-ona
SMILES CCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 150.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4COCH3
Índice de refracción 1.4075 to 1.4095
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 699
Índice Merck 15, 4698
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.