Learn More
2-Furiltrimetisilano, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077671
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1578-33-2
C7H12OSi
140.26
HRWRZEKRKZRDRW-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilylfuran, 2-furyltrimethylsilane, 2-furyl trimethyl silane, 5-trimethylsilylfuran, 2-trimethylsilyl furan, trimethyl 2-furyl silane, 2-trimethylsilyl-furan, amtsi020, furan-2-yl trimethyl silane
137092
furan-2-il(trimetil)silano
C[Si](C)(C)C1=CC=CO1
1578-33-2
C7H12OSi
140.26
HRWRZEKRKZRDRW-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilylfuran, 2-furyltrimethylsilane, 2-furyl trimethyl silane, 5-trimethylsilylfuran, 2-trimethylsilyl furan, trimethyl 2-furyl silane, 2-trimethylsilyl-furan, amtsi020, furan-2-yl trimethyl silane
137092
furan-2-il(trimetil)silano
C[Si](C)(C)C1=CC=CO1
Nombre del producto químico o material 2-Furyltrimethysilane
Punto de ebullición 58.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furyltrimethysilane, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.