missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Furilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026258
39.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6975-60-6
C7H8O2
124.139
MFCD02683084
IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
228583
1-(furan-2-il)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC=CO1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6975-60-6
C7H8O2
124.139
MFCD02683084
IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
228583
1-(furan-2-il)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC=CO1

Suitable for fragrance applications.2-Furylacetone is used as the reactant in the synthesis and transformations of furan derivatives

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Apta para aplicaciones fragantes, la 2-furilacetona se utiliza como reactante en la síntesis y transformación de derivados del furano.

Solubilidad
Soluble en alcohol y triacetina.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Furylacetone
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Stench
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,triacetin.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'