Learn More
2-Furoic acid hydrazide, 98%
Product Code. 11440204
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11440204 50 g 50g
11430204 10 g 10g
11450204 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11440204 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13630.18
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3326-71-4
Molecular Formula C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.115
MDL Number MFCD00003235
InChI Key SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC Name furan-2-carbohydrazide
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)NN
Specifica
Melting Point 77°C to 81°C
Quantity 50 g
Beilstein 114435
Formula Weight 126.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Furoic acid hydrazide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.