missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-Fluoroquinolina-3-borónico, 97 %

Catalog Number p-7048152
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
745784-10-5
C9H7BFNO2
190.97
MFCD05664131
SAUJOURLTDSVOK-UHFFFAOYSA-N
2-fluoroquinolin-3-yl boronic acid, 2-fluoroquinoline-3-boronic acid, 3-borono-2-fluoroquinoline, acmc-209ov7, 2-fluoroquinolin-3-yl boronicacid, 2-fluoro-3-quinolinyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-3-quinolinyl-9ci
2783271
ácido (2-fluoroquinolin-3-il)borónico
OB(O)C1=C(F)N=C2C=CC=CC2=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
745784-10-5
C9H7BFNO2
190.97
MFCD05664131
SAUJOURLTDSVOK-UHFFFAOYSA-N
2-fluoroquinolin-3-yl boronic acid, 2-fluoroquinoline-3-boronic acid, 3-borono-2-fluoroquinoline, acmc-209ov7, 2-fluoroquinolin-3-yl boronicacid, 2-fluoro-3-quinolinyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-3-quinolinyl-9ci
2783271
ácido (2-fluoroquinolin-3-il)borónico
OB(O)C1=C(F)N=C2C=CC=CC2=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El ácido 2-fluoroquinolina-3-borónico actúa como intermedio farmacéutico. También es útil como un compuesto básico fluorado en química sintética.

Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Punto de fusión 89°C to 94°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.97
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'