Learn More
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
46.90€ - 116.80€
CAS 351019-18-6
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 140.91
InChI Key OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC Name (6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)F)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10031304
SDS Ver documentos
Acros Organics
397160010
1g Glass bottle 46.90€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-08-2020
Añadir a la cesta
10674735
SDS Ver documentos
Acros Organics
397160050
5g Glass bottle 116.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
351019-18-6
140.91
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
(6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
C5H5BFNO2
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
2783397
B(C1=CN=C(C=C1)F)(O)O
Especificaciones
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
172.0°C to 176.0°C
351019-18-6
100.0
C5H5BFNO2
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
(6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
2783397
97%
Glass bottle
1g
96.0
97%
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
B(C1=CN=C(C=C1)F)(O)O
140.91
140.91
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Fluoropyridine-5-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.