Learn More
Ácido 2-fluoropiridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4229217
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
393-55-5
C6H4FNO2
141.1
LLLVHTWJGWNRBD-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronicotinic acid, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-nicotinic acid, 2-fluoro-3-carboxypyridine, 2-fluoronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid 2-fluoronicotinic acid, fluoronicotinic acid, pubchem1120, 2-fluoro nicotinic acid
96089
ácido 2-fluoropiridina-3-carboxílico
C1=CC(=C(N=C1)F)C(=O)O
393-55-5
C6H4FNO2
141.1
LLLVHTWJGWNRBD-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronicotinic acid, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-nicotinic acid, 2-fluoro-3-carboxypyridine, 2-fluoronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid 2-fluoronicotinic acid, fluoronicotinic acid, pubchem1120, 2-fluoro nicotinic acid
96089
ácido 2-fluoropiridina-3-carboxílico
C1=CC(=C(N=C1)F)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.8°C to 151.4°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.