Learn More
Cloruro de (2-fluorofenil)metanosulfonilo, ≥95 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07770DA
Detalles adicionales : CAS : 24974-71-8 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028322
  • 57.66€ / 1 g
Envío estimado: 09-08-2021
24974-71-8
208.63
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
573052
FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
C7H6ClFO2S
MFCD04117455
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
cloruro de (2-fluorofenil)metanosulfonilo
Especificaciones
(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
1g
95.0
C7H6ClFO2S
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
208.63
208.64
Frasco de vidrio ámbar
24974-71-8
95%
MFCD04117455
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
cloruro de (2-fluorofenil)metanosulfonilo
573052
95%
Videos
SDS Documentos
Certificados