Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-fluoromandélico, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ B25689.03
Detalles adicionales : CAS : 389-31-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441100
  • 28.43€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 2
389-31-1
170.139
WWSRHIZZWWDONI-UHFFFAOYSA-N
2783169
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)F
C8H7FO3
MFCD03095382
2-fluoromandelic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-fluorophenyl hydroxy acetic acid, o-fluoromandelic acid, 2-fluoro-dl-mandelic acid, 2-fluorophenyl hydroxyacetic acid, 2-fluoro-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyaceticacid, benzeneacetic acid,2-fluoro-a-hydroxy-, ar
ácido 2-(2-fluorofenil)-2-hidroxiacético
Especificaciones
2-Fluoromandelic acid
113°C to 116°C
389-31-1
MFCD03095382
WWSRHIZZWWDONI-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-(2-fluorofenil)-2-hidroxiacético
2783169
99%
Hygroscopic
1g
C8H7FO3
2-fluoromandelic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-fluorophenyl hydroxy acetic acid, o-fluoromandelic acid, 2-fluoro-dl-mandelic acid, 2-fluorophenyl hydroxyacetic acid, 2-fluoro-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyaceticacid, benzeneacetic acid,2-fluoro-a-hydroxy-, ar
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)F
170.139
170.14
Videos
SDS Documentos