Learn More
2-fluoroetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812808
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-fluoroetanol
C(CF)O
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-fluoroetanol
C(CF)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroethanol
Punto de fusión -26.5°C
Densidad 1.1080g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 34°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FCH2CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01,I,17
Gravedad específica 1.108
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.