Learn More
2-Fluoroetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-Fluoroethanol, is used in the microwave spectra of two isotopic species of 2-fluoroethanol have been investigated. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Single-photon IR photolysis of 2-fluoroethanol in solid argon has been investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroetanol se utiliza en los espectros de microondas de dos especies isotópicas de 2-fluoroetanol. El conformador Gg del 2-fluoroetanol se aísla en matrices de gases nobles a baja temperatura. Se han llevado a cabo estudios sobre la fotólisis de un solo fotón IR del 2-fluoroetanol en argón sólido.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 2-fluoroetanol se utiliza en los espectros de microondas de dos especies isotópicas de 2-fluoroetanol. El conformador Gg del 2-fluoroetanol se aísla en matrices de gases nobles a baja temperatura. Se han llevado a cabo estudios sobre la fotólisis de un solo fotón IR del 2-fluoroetanol en argón sólido.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoroethanol |
Punto de fusión | -27°C |
Punto de ebullición | 102°C to 104°C |
Temperatura de inflamación | 31°C (87°F) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3384 |
Beilstein | 1730857 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.06 |
Porcentaje de pureza | 95% |