Learn More
2-Fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022725
31.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-99-6
C7H8FN
125.146
MFCD00008107
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
66649
(2-fluorofenil)metanamina
C1=CC=C(C(=C1)CN)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-99-6
C7H8FN
125.146
MFCD00008107
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
66649
(2-fluorofenil)metanamina
C1=CC=C(C(=C1)CN)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzylamine
Densidad 1.099
Punto de ebullición 80°C to 82°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 508109
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%