Learn More
2-Fluoroaniline, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119271000
Detalles adicionales : CAS : 348-54-9 Peso : 0.16510kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 100mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437880
  • 58.50€ / 100 ml
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
348-54-9
111.119
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
9584
2-fluoroaniline
C6H6FN
MFCD00007642
o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
CHEBI:27526
C1=CC=C(C(=C1)N)F
Especificación
2-Fluoroaniline
Authentic
1.5410 to 1.5430 (20°C, 589nm)
100mL
99.0
99+%
FC6H4NH2
12, I, 296
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoroaniline
9584
111.12
≥99.0% (GC)
1.151g/mL
Glass bottle
Colorless
348-54-9
100.0
C6H6FN
MFCD00007642
o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
C1=CC=C(C(=C1)N)F
111.119
CHEBI:27526
Liquid
Videos
SDS Documentación