missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7053104
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1747-80-4
C13H10FNO
215.227
MFCD00454563
LFYRRNCQLJGEGP-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzanilide, 2-fluoro-n-phenyl-benzamide, 2-fluorophenyl-n-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-phenyl
242890
2-fluoro-N-fenilbenzamida
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1747-80-4
C13H10FNO
215.227
MFCD00454563
LFYRRNCQLJGEGP-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzanilide, 2-fluoro-n-phenyl-benzamide, 2-fluorophenyl-n-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-phenyl
242890
2-fluoro-N-fenilbenzamida
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'