Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-n-pentylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59622.03
Detalles adicionales : CAS : 330469-11-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495998
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
330469-11-9
209.264
JAKUXQGBFMCMNT-UHFFFAOYSA-N
3113480
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1F
C12H16FNO
MFCD01214077
2-fluoro-n-pentyl-benzamide, 2-fluoro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-fluoro-n-pentyl, 2-fluorophenyl-n-pentylcarboxamide
2-fluoro-N-pentylbenzamide
Especificaciones
2-Fluoro-N-n-pentylbenzamide
1g
C12H16FNO
2-fluoro-n-pentyl-benzamide, 2-fluoro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-fluoro-n-pentyl, 2-fluorophenyl-n-pentylcarboxamide
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1F
209.264
209.26
97%
Yellow
330469-11-9
MFCD01214077
JAKUXQGBFMCMNT-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-N-pentylbenzamide
3113480
Viscous Liquid
Videos
SDS Documentos