Learn More
2-Fluoro-n,n-dimetil-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15489438
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
174574-15-3
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)dimethylamine
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
174574-15-3
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)dimethylamine
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido