missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H59625.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
Identificadores de productos químicos
823835-48-9 | |
247.25 | |
FCGVHRXZKSIGQS-UHFFFAOYSA-N | |
2222191 |
C14H11F2NO | |
MFCD06622972 | |
2-fluoro-n-3-fluoro-4-methylphenyl benzamide |
Especificaciones
2-Fluoro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)benzamide | |
823835-48-9 | |
MFCD06622972 | |
FCGVHRXZKSIGQS-UHFFFAOYSA-N | |
2222191 | |
Solid |
1g | |
C14H11F2NO | |
2-fluoro-n-3-fluoro-4-methylphenyl benzamide | |
247.25 | |
247.24 | |
97% |