missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)benzamide, 97%

186.66€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 823835-48-9
Fórmula molecular C14H11F2NO
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Número MDL MFCD06622972
InChI Key FCGVHRXZKSIGQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-n-3-fluoro-4-methylphenyl benzamide
PubChem CID 2222191
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15415146 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59625.MD
250mg 186.66€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15456008 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59625.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

823835-48-9
247.25
FCGVHRXZKSIGQS-UHFFFAOYSA-N
2222191
C14H11F2NO
MFCD06622972
2-fluoro-n-3-fluoro-4-methylphenyl benzamide

Especificaciones

250mg
823835-48-9
MFCD06622972
FCGVHRXZKSIGQS-UHFFFAOYSA-N
2222191
Solid
2-Fluoro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)benzamide
C14H11F2NO
2-fluoro-n-3-fluoro-4-methylphenyl benzamide
247.25
247.24
97%