Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59716.03
Detalles adicionales : CAS : 1283340-25-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1283340-25-9
247.245
UFXCYYWFCZGEHH-UHFFFAOYSA-N
61636098
CC1=C(C=CC=C1F)NC(=O)C2=CC=CC=C2F
C14H11F2NO
MFCD16428102
2-fluoro-n-3-fluoro-2-methylphenyl benzamide
2-fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide
Especificaciones
2-Fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide
1283340-25-9
MFCD16428102
UFXCYYWFCZGEHH-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide
61636098
Solid
1g
C14H11F2NO
2-fluoro-n-3-fluoro-2-methylphenyl benzamide
CC1=C(C=CC=C1F)NC(=O)C2=CC=CC=C2F
247.245
247.24
97%
Videos
SDS Documentos