missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59040.03

Detalles adicionales : CAS : 136926-08-4 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455218

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

136926-08-4
243.281
ROXAKLJZSVIGOI-UHFFFAOYSA-N
761070
CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F)C
C15H14FNO
MFCD00444978
n-3,4-dimethylphenyl-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-n-3,4-dimethylphenyl benzamide, n-3,4-dimethyl-phenyl-2-fluoro-benzamide, n-3,4-dimethylphenyl 2-fluorophenyl carboxamide
N-(3,4-dimethylphenyl)-2-fluorobenzamide

Especificación

2-Fluoro-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamide
136926-08-4
MFCD00444978
ROXAKLJZSVIGOI-UHFFFAOYSA-N
N-(3,4-dimethylphenyl)-2-fluorobenzamide
761070
Solid
1g
C15H14FNO
n-3,4-dimethylphenyl-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-n-3,4-dimethylphenyl benzamide, n-3,4-dimethyl-phenyl-2-fluoro-benzamide, n-3,4-dimethylphenyl 2-fluorophenyl carboxamide
CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F)C
243.281
243.28
97%
Videos
SDS