missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59995.03

Detalles adicionales : CAS : 459130-61-1 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15496458

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

459130-61-1
275.279
FDVHMQWUNRNMFH-UHFFFAOYSA-N
755228
COC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F)OC
C15H14FNO3
MFCD00751140
n-3,4-dimethoxyphenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_018351, 2-fluoro-n-3,4-dimethoxyphenyl benzamide, n-3,4-dimethoxyphenyl 2-fluorophenyl carboxamide
N-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-fluorobenzamide

Especificaciones

2-Fluoro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide
459130-61-1
MFCD00751140
FDVHMQWUNRNMFH-UHFFFAOYSA-N
N-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-fluorobenzamide
755228
Solid
1g
C15H14FNO3
n-3,4-dimethoxyphenyl-2-fluorobenzamide, cbmicro_018351, 2-fluoro-n-3,4-dimethoxyphenyl benzamide, n-3,4-dimethoxyphenyl 2-fluorophenyl carboxamide
COC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F)OC
275.279
275.28
97%
Videos
SDS Documentos